Läs mer
ML324, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[3-(Dimethylamino)propyl]-4-(8-hydroxy-6-quinolinyl)-benzamide |
| CAS | 1222800-79-4 |
| Molekylformel | C21H23N3O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | NCGC00183808-01, N-[3-(Dimethylamino)propyl]-4-(8-hydroxy-6-quinolinyl)-benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23N3O2/c1-24(2)12-4-11-23-21(26)16-8-6-15(7-9-16)18-13-17-5-3-10-22-20(17)19(25)14-18/h3,5-10,13-14,25H,4,11-12H2,1-2H3,(H,23,26) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(C2=CC(O)=C3N=CC=CC3=C2)C=C1)NCCCN(C)C |
| IUPAC-namn | N-(3-(dimethylamino)propyl)-4-(8-hydroxyquinolin-6-yl)benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 349.43 |
| Formel vikt | 349.18 |