missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ML327, MedChemExpress

Produktkod. 16484836
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16484836 100 mg
16466507 5 mg
16460989 1 mg
16432856 25 mg
16423788 10 mg
16420167 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16484836 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103038

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress ML327 is a blocker of MYC which can also de-repress E-cadherin transcription and reverse Epithelial-to-Mesenchymal Transition (EMT).

ML327 is a blocker of MYC which can also de-repress E-cadherin transcription and reverse Epithelial-to-Mesenchymal Transition (EMT).

Specifikationer

Kemiskt namn eller material ML327
Fysisk form Solid
CAS 1883510-31-3
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H18N4O4
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 32 mg/mL (87.34 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(C1=CC=CNC1=O)NCCCNC(C2=NOC(C3=CC=CC=C3)=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 366.37
Formel vikt 366.37
Procent renhet 97.56%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.