Läs mer
ML329, MedChemExpress
Beskrivning
ML329 is a micropthalmia-associated transcription factor (MITF) inhibitor, which inhibits TRPM-1 promoter activity with an IC50 of 1.2 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ML329 |
| CAS | 19992-50-8 |
| Färg | Red Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H12N2O4S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (15.23 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 5 mg/mL (15.23 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(C1=CC=C(NC(C2=O)=CC(C3=C2C=CC=C3)=O)C=C1)(N)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.34 |
| Formel vikt | 328.34 |
| Visa mer |