Läs mer
ML335, MedChemExpress
Produktkod. 16490277
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490277 50 mg -
16486637 5 mg -
16484946 100 mg -
16483918 10 mg 10mg
16482906 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16490277 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY104005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress ML335 is a selective activator of both TREK-1 and TREK-2.
ML335 is a selective activator of both TREK-1 and TREK-2.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ML335
CAS 825658-06-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H14Cl2N2O3S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 155 mg/mL (415.27 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(NCC1=CC=C(Cl)C=C1Cl)C2=CC=C(NS(=O)(C)=O)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 373.25
Formel vikt 373.25
Procent renhet 99.93%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation