missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ML345, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluoro-2-[2-(4-morpholinyl)-5-(4-morpholinylsulfonyl)phenyl]-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one |
| CAS | 1632125-79-1 |
| Molekylformel | C21H22FN3O5S2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | ML-345, ML345, 5-Fluoro-2-(2-morpholino-5-(morpholinosulfonyl)phenyl)benzo[d]isothiazol-3(2H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22FN3O5S2/c22-15-1-4-20-17(13-15)21(26)25(31-20)19-14-16(32(27,28)24-7-11-30-12-8-24)2-3-18(19)23-5-9-29-10-6-23/h1-4,13-14H,5-12H2 |
| LEDER | Fc1ccc2SN(C(=O)c2c1)c3cc(ccc3N4CCOCC4)S(=O)(=O)N5CCOCC5 |
| IUPAC-namn | 5-fluoro-2-(2-morpholin-4-yl-5-morpholin-4-ylsulfonylphenyl)-1,2-benzothiazol-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 479.54 |
| Formel vikt | 479.0985 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?