Läs mer
ML348, MedChemExpress
Produktkod. 16459696
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
25mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16459696 50 mg 50mg
16455877 5 mg -
16444436 100 mg 100mg
16413148 10 mg 10mg
16402646 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16459696 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100736
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress ML348 (GNF-Pf-1127) is a selective and reversible acyl-protein thioesterase 1 (APT1)/lysophospholipase 1 (LYPLA1) inhibitor with an IC50 of 210 nM, and barely inhibits LYPLA2.
ML348 (GNF-Pf-1127) is a selective and reversible acyl-protein thioesterase 1 (APT1)/lysophospholipase 1 (LYPLA1) inhibitor with an IC50 of 210 nM, and barely inhibits LYPLA2.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ML348
CAS 899713-86-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H17ClF3N3O3
Kvantitet 50 mg
Synonym GNF-Pf-1127
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (60.13 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1Cl)CN2CCN(C(C3=CC=CO3)=O)CC2
Molekylvikt (g/mol) 415.79
Formel vikt 415.79
Procent renhet 99.96%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death