Läs mer
ML355, MedChemExpress
Beskrivning
ML355 is a potent and selective inhibitor of 12-Lipoxygenase (12-LOX) with an IC50 of 0.34 μM, shows excellent selectivity over related lipoxygenases and cyclooxygenases, and possesses favorable ADME properties.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ML355 |
| CAS | 1532593-30-8 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H19N3O4S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 42 mg/mL (95.13 mM) |
| LEDER | O=S(NC1=NC2=CC=CC=C2S1)(C3=CC=C(NCC4=CC=CC(OC)=C4O)C=C3)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 441.52 |
| Formel vikt | 441.52 |
| Visa mer |