missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ML364, MedChemExpress

Produktkod. 16454486
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16454486 100 mg
16445947 5 mg
16423218 10 mg
16419766 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16454486 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100900

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress ML364 is a selective ubiquitin specific peptidase 2 (USP2) inhibitor (IC50=1.1 μM) with anti-proliferative activity, which direct binds to USP2 (Kd=5.2 μM), induces an increase in cellular cyclin D1 degradation and causes cell cycle arrest. ML364 increases the levels of mitochondrial ROS and decreases in the intracellular content of ATP.

ML364 is a selective ubiquitin specific peptidase 2 (USP2) inhibitor (IC50=1.1 μM) with anti-proliferative activity, which direct binds to USP2 (Kd=5.2 μM), induces an increase in cellular cyclin D1 degradation and causes cell cycle arrest. ML364 increases the levels of mitochondrial ROS and decreases in the intracellular content of ATP.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material ML364
CAS 1991986-30-1
Färg off White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H18F3N3O3S2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (63.76 mM)
LEDER O=C(NC1=NC(C2=CC=CC=C2)=CS1)C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3NS(=O)(C4=CC=C(C)C=C4)=O
Molekylvikt (g/mol) 517.54
Formel vikt 517.54
Procent renhet 99.94%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.