missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ML367, MedChemExpress

Produktkod. 16465776
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16465776 100 mg -
16441267 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16465776 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY122198

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress ML367 is a potent inhibitor of ATPase family AAA domain-containing protein 5 (ATAD5) stabilization, acts as a probe molecule that has low micromolar inhibitory activity. ML367 blocks DNA repair pathways, suppresses general DNA damage responses including RPA32-phosphorylation and CHK1-phosphorylation in response to UV irradiation.

ML367 is a potent inhibitor of ATPase family AAA domain-containing protein 5 (ATAD5) stabilization, acts as a probe molecule that has low micromolar inhibitory activity. ML367 blocks DNA repair pathways, suppresses general DNA damage responses including RPA32-phosphorylation and CHK1-phosphorylation in response to UV irradiation.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material ML367
CAS 381168-77-0
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H12F2N4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (373.89 mM)
LEDER FC1=CC(NC2=NC(C3=CC=NC=C3)=NC4=CC=CC=C42)=CC=C1F
Molekylvikt (g/mol) 334.32
Formel vikt 334.32
Procent renhet 99.84%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.