Läs mer
ML385, MedChemExpress
Beskrivning
ML385 is a specific nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (NRF2) inhibitor with an IC50 of 1.9 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ML385 |
| CAS | 846557-71-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H25N3O4S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (48.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=C(NC1=NC(C2=CC=C(N(C(C3=C(C)C=CC=C3)=O)CC4)C4=C2)=C(C)S1)CC5=CC(OCO6)=C6C=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 511.59 |
| Formel vikt | 511.59 |
| Visa mer |