Läs mer
ML390, MedChemExpress
Beskrivning
ML390 is a potent dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor. ML390 is an inducer of myeloid differentiation and causes myeloid differentiation in murine (ER-HoxA9) and human (U937 and THP1) acute myeloid leukemia (AML) models.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ML390 |
| CAS | 2029049-79-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H21F3N2O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 27 mg/mL (66.44 mM) |
| LEDER | O=C(NCCC(N[C@H]1C(C=CC=C2)=C2CCC1)=O)C3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 406.4 |
| Formel vikt | 406.4 |
| Visa mer |