Läs mer
ML402, MedChemExpress
Produktkod. 16483928
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483928 10 mg -
16491039 1 mg -
16466647 5 mg 5mg
16460287 50 mg -
16444956 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16483928 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY104027
MedChemExpress ML402, a thiophene-carboxamide, is a selective K2P2.1(TREK-1) and K2P10.1(TREK-2) activator. ML402 is inactive against K2P4.1(TRAAK).
ML402, a thiophene-carboxamide, is a selective K2P2.1(TREK-1) and K2P10.1(TREK-2) activator. ML402 is inactive against K2P4.1(TRAAK).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ML402
CAS 298684-44-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H14ClNO2S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (338.09 mM)
LEDER O=C(C1=CC=CS1)NCCOC2=CC=C(Cl)C=C2C
Molekylvikt (g/mol) 295.78
Formel vikt 295.78
Procent renhet 99.77%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation