Läs mer
VistaLab™ Technologies MLA™ Märke Macro Pipetters
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11905822
Volym (metrisk):
1 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 ml
8 ml
9 ml
10 ml
Noggrannhet:
±0,6 %
±0,75 %
Färg:
Grå
Grön
Gul
Röd
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11905822
Brand: VistaLab™ Technologies 1065
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För hantering av stora volymer såsom rekonstituering av reagenser, kontroller eller spädningar
  • Fabrikskalibrerad för exakt volymleverans
  • Kan enkelt justeras för att uppnå exakt prestanda på täta eller trögflytande vätskor
Specifikationer
Noggrannhet ±0,75 %
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Grå
Disponibel Återanvändbar
För användning med Mikropipettspets
Material Aluminium, rostfritt stål
Modell F1
Antal kanaler 1
Sterilitet Icke-steril
Typ Makropipette
Volym (metrisk) 1 ml
Inkluderar Munstycksinsats, Kalibreringsnyckel
Kvantitet 1 Ea.
Garanti Livstid
Längd (engelska) 11 tum
Bredd (engelska) 2,5 tum
Höjd (engelska) 1,5 tum