Läs mer
VistaLab™ Technologies MLA™ Märke Macro Pipetters
Volym (metrisk):
1 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 ml
8 ml
9 ml
10 ml
Noggrannhet:
±0,6 %
±0,75 %
Färg:
Grå
Grön
Gul
Röd
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Fabrikskalibrerad för exakt volymleverans
- Kan enkelt justeras för att uppnå exakt prestanda på täta eller trögflytande vätskor
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,75 % |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Röd |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Mikropipettspets |
| Material | Aluminium, rostfritt stål |
| Modell | F1 |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Makropipette |
| Visa mer |