Läs mer
VistaLab™ Technologies MLA™ D-Tipper™ Pipettrar
Volym (metrisk):
1 000μ l
10 μl
10, 50, 100, 200, 1000μ L
100 μl
120μ L
15μ L
150μ L
20 μl
200 μl
25μ L
250μ L
30μ l
300 μl
40μ L
400μ L
5μ L
50 μl
500 μL
60μ L
600μ L
70μ L
700μ L
75μ L
750μ L
80μ L
90μ L
900μ L
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Beskrivning
- Entakts ''att leverera'' operation
- Inbyggd spetsejektor och handskskydd
- Fabrikskalibrerad för att leverera specifika kvantiteter; kan enkelt omkalibreras i labbet
- Finns i 30 fasta volymer från 5-1000μ L
- Finns även som valbar modell: 50/100/200μ L
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±1 % |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Silver |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Aluminium, rostfritt stål |
| Modell | D-Tipper |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Axialpipett |
| Volym (metrisk) | 400μ L |
| Visa mer |