Läs mer
VistaLab™ Technologies MLA™ D-Tipper™ Pipettrar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11975792
Volym (metrisk):
1 000μ l
10 μl
10, 50, 100, 200, 1000μ L
100 μl
120μ L
15μ L
150μ L
20 μl
200 μl
25μ L
250μ L
30μ l
300 μl
40μ L
400μ L
5μ L
50 μl
500 μL
60μ L
600μ L
70μ L
700μ L
75μ L
750μ L
80μ L
90μ L
900μ L
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 11975792
Brand: VistaLab™ Technologies 1055C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av precisionskonstruerad aluminiumlegering och rostfritt stål med begränsad livstidsgaranti (täckande delar). Färgkodad kropp för enkel volymidentifiering och individuellt serialiserad med kalibreringscertifikat ingår.
  • Entakts ''att leverera'' operation
  • Inbyggd spetsejektor och handskskydd
  • Fabrikskalibrerad för att leverera specifika kvantiteter; kan enkelt omkalibreras i labbet
  • Finns i 30 fasta volymer från 5-1000μ L
  • Finns även som valbar modell: 50/100/200μ L
Specifikationer
Noggrannhet ±1 %
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blå
Disponibel Återanvändbar
Material Aluminium, rostfritt stål
Modell D-Tipper
Antal kanaler 1
Sterilitet Icke-steril
Typ Axialpipett
Volym (metrisk) 100 μl
För användning med (applikation) Mikropipettering/vätskeöverföring
Inkluderar Munstycksinsats, Kalibreringsnyckel
Precision 0.54%
Garanti Begränsad livstid