Läs mer
VistaLab™ Technologies MLA™ Silvermärke precisionspipetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11905852
Volym (metrisk):
5μ L
15μ L
30μ l
40μ L
60μ L
70μ L
75μ L
80μ L
90μ L
120μ L
400μ L
450μ L
600μ L
700μ L
800μ L
900μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11905852
Brand: VistaLab™ Technologies 1108
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av precisionskonstruerad aluminiumlegering och rostfritt stål med begränsad livstidsgaranti (täckande delar). Individuellt serialiserad med kalibreringscertifikat ingår.
  • ''Att leverera''-kapacitet säkerställer volymnoggrannhet över ett brett spektrum av viskositeter
  • Idealisk för repetitiv leverans av reagens när hög precision och noggrannhet krävs
  • Kapacitet graverad på motorhuven
Specifikationer
Noggrannhet ±2 %
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Silver
Disponibel Återanvändbar
För användning med Mikropipettspets
Material Aluminiumlegering, rostfritt stål
Modell MLA Precision
Antal kanaler 1
Sterilitet Icke-steril
Typ Precisionspipetter
Volym (metrisk) 75μ L
Inkluderar Munstycksinsats, Kalibreringsnyckel
Precision ±0,53 %
Kvantitet 1 Ea.
Garanti Begränsad livstid
Längd (engelska) 9 tum
Bredd (engelska) 2 tum
Höjd (engelska) 1,5 tum