Läs mer
VistaLab™ Technologies MLA™ Silvermärke precisionspipetter
Volym (metrisk):
5μ L
15μ L
30μ l
40μ L
60μ L
70μ L
75μ L
80μ L
90μ L
120μ L
400μ L
450μ L
600μ L
700μ L
800μ L
900μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- ''Att leverera''-kapacitet säkerställer volymnoggrannhet över ett brett spektrum av viskositeter
- Idealisk för repetitiv leverans av reagens när hög precision och noggrannhet krävs
- Kapacitet graverad på motorhuven
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±5 % |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Silver |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Mikropipettspets |
| Material | Aluminiumlegering, rostfritt stål |
| Modell | MLA Precision |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Precisionspipetter |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
VistaLab™ Technologies MLA™ Silvermärke precisionspipetter >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering