Läs mer
MLANA Monoclonal Antibody (OTI1F12), TrueMAB™, OriGene
Produktkod. 17555322
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
30 μL
100 μL
Förpackningsstorlek:
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17555322 30 μL 30µL
17535322 100 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17555322 Leverantör Origene Technologies Leverantörsnummer TA506048S
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Mouse Monoclonal Antibody
MLANA Monoclonal antibody specifically detects MLANA in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifikationer
Antigen MLANA
Användningsområden Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI1F12
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen PTPRC
Genaccessionsnr. P08575
Gene Alias A930034P04Rik; Antigen LB39-AA; antigen SK29-AA; MART1; MART-1; melan-A; melanoma antigen recognized by T-cells 1; melanoma associated antigen recognized by T-cells 1; MLANA; Protein Melan-A
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human PTPRC produced in HEk293T cell.
Reningsmetod Affinity chromatography
Kvantitet 30 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5788
Målarter Human
Innehåll och lagring -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotyp IgG1