Läs mer
Motic™ MLC-150 kallt ljus
Produktkod. 11776576
Change view
Typ av glödlampa:
Halogen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ av glödlampa Förpackningsstorlek
11776576 Halogen Varje
1 options
Produktkod. 11776576 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1101002000011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5640.00 SEK
    4597.05 SEK / Paket med 1
    Save 1042.95 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Halogenljuskälla med fjärrkontroll med sladd för enkel användning i alla labbmiljöer.
  • 21V/150W (EKE) Halogenbelysning
  • Lokal/fjärrbrytare för intensitetskontroll
  • 2m fjärrkontrollintensitet
  • Färgtemperatur LED utläst
Specifikationer
Typ Illuminator
Typ av glödlampa Halogen
Inkluderar Fjärrbrytare
Spänning 21 V
Wattal 150 w