Läs mer
MedChemExpress MLCK inhibitor peptide 18
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.66% |
| CAS | 224579-74-2 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 1324.62 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 100 mg/mL (75.49 mM∣Need ultrasonic) |