missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
MLH3 Monoclonal antibody specifically detects MLH3 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | MLH3 |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | CL14084 |
| Konjugera | mFluor Violet 500 SE |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | DNA mismatch repair protein Mlh3, HNPCC7, MGC138372, mutL (E. coli) homolog 3, mutL homolog 3 (E. coli), MutL protein homolog 3 |
| Värd art | Mouse |
| Immunogen | This antibody was generated using a synthetic peptide of Q9UHC1, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reningsmetod | Protein A purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?