Läs mer
MLH3 Antibody (CL14096) [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™
Produktkod. 30524952 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30524952 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30524952 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP343850AF647
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
MLH3 Monoclonal antibody specifically detects MLH3 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen MLH3
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona CL14096
Konjugera Alexa Fluor 647
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias DNA mismatch repair protein Mlh3, HNPCC7, MGC138372, mutL (E. coli) homolog 3, mutL homolog 3 (E. coli), MutL protein homolog 3
Värd art Mouse
Immunogen This antibody was generated using a synthetic peptide of Q9UHC1, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin DNA Repair, Mismatch Repair
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 27030
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2a