Läs mer
Sartorius mLINE™ Flerkanalig mekanisk pipetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10346902 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Antal kanaler:
8
12
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
30 till 300μ l
5 till 100μ l
Ökar:
0,01 μl
0,1 μl
0,2 μl
Precision:
1,00 till 0,25
1,50 till 0,25
4,00 till 1,00
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal kanaler Volym (metrisk) Ökar Precision unitSize
10346902 8 30 till 300μ l 0,2 μl 1,00 till 0,25 Varje
10091332 8 0,5 till 10μ l 0,01 μl 4,00 till 1,00 Varje
10500663 8 5 till 100μ l 0,1 μl 1,50 till 0,25 Varje
10681993 12 0,5 till 10μ l 0,01 μl 4,00 till 1,00 Varje
10683703 12 5 till 100μ l 0,1 μl 1,50 till 0,25 Varje
10366852 12 30 till 300μ l 0,2 μl 1,00 till 0,25 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10346902 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 725140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12183.08 SEK
    11684.32 SEK / Paket med 1
    Save 498.76 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå utmärkt precision i långa pipetteringsserier. Sartorius mLINE™ Flerkanalig mekanisk Pipetter är det mest avancerade och ergonomiska valet för kvalitetsmedvetna användare som utför upprepad manuell pipettering. Flerkanalermodeller täcker hela volymområdet på 0,1μ l till 10 ml.
Mycket avancerad mekanisk pipett ger enkel noggrannhet och precision
  • Konsekventa resultat, även i långa pipetteringsserier
  • Optiload-mekanism för perfekt spetstätning och enkel spetsutkastning
  • Minimerad risk för kontaminering med Safe-Cone-filter och full autoklaverbarhet
  • Volyminställning i ett steg med volymlåsningsknapp förhindrar oavsiktlig volymändring
  • Värmeisolering av interna komponenter förbättrar noggrannheten
  • Hög kemikalie- och UV-beständighet
  • Kompatibel med Sartorius Optifit Spetsar och Safetyspace filter Spetsar
lätt, bekväm och lätt att använda
  • Rekommenderas ofta av hälso- och säkerhetstjänstemän
  • Utmärkt ergonomi för att skydda från upprepade belastningsskador på hand, arm och axel
  • Exceptionellt lätta pipetterings- och filterspetsutkastningskrafter behövs
  • Tydlig, lättläst display med stora siffror och små ökning
  • Färgkodning av volymintervall för enkelt val av pipetter och spets
  • lätt att underhålla; endast 2-3 delar att demontera och rengöra
Certifikat
CE-märkning
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 2 till 0,6 %
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:13485
Kompatibla tips Sartorius Optifit (0,5-200 ul); Safetyspace Spetsar (2-120 ul)
Justerbart spetsavstånd Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Orange
Disponibel Återanvändbar
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Antal kanaler 8
Produktlinje mLINE
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Mekanisk pipett
Volym (metrisk) 30 till 300μ l
Finger stil Ergonomi
Ökar 0,2 μl
Precision 1,00 till 0,25
Garanti 2 år