Läs mer
Sartorius mLINE™ Flerkanalig mekanisk pipetter
Handla allt Sartorius Produkter
Antal kanaler:
8
12
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
30 till 300μ l
5 till 100μ l
Ökar:
0,01 μl
0,1 μl
0,2 μl
Precision:
1,00 till 0,25
1,50 till 0,25
4,00 till 1,00
Förpackningsstorlek:
Varje
Descripción
Mycket avancerad mekanisk pipett ger enkel noggrannhet och precision
- Konsekventa resultat, även i långa pipetteringsserier
- Optiload-mekanism för perfekt spetstätning och enkel spetsutkastning
- Minimerad risk för kontaminering med Safe-Cone-filter och full autoklaverbarhet
- Volyminställning i ett steg med volymlåsningsknapp förhindrar oavsiktlig volymändring
- Värmeisolering av interna komponenter förbättrar noggrannheten
- Hög kemikalie- och UV-beständighet
- Kompatibel med Sartorius Optifit Spetsar och Safetyspace filter Spetsar
lätt, bekväm och lätt att använda
- Rekommenderas ofta av hälso- och säkerhetstjänstemän
- Utmärkt ergonomi för att skydda från upprepade belastningsskador på hand, arm och axel
- Exceptionellt lätta pipetterings- och filterspetsutkastningskrafter behövs
- Tydlig, lättläst display med stora siffror och små ökning
- Färgkodning av volymintervall för enkelt val av pipetter och spets
- lätt att underhålla; endast 2-3 delar att demontera och rengöra
Certifications
CE-märkning
Servicio Técnico
2 år
Especificaciones
Especificaciones
| Noggrannhet | 3 till 0,7 % |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:13485 |
| Kompatibla tips | Sartorius Optifit (0,5-200 ul); Safetyspace Spetsar (2-120 ul) |
| Justerbart spetsavstånd | 9 till 14,2 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gul |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Polypropen |
| Antal kanaler | 8 |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido