Läs mer
Sartorius mLINE™ Enkanals mekanisk pipetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10467182 Handla allt Sartorius Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 3μ L
0,5 till 10μ l
1 till 10 ml
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
500 till 5000μ L
Ökar:
0,002 μL
0,01 μl
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μ l
10 μl
20 μL
Färg:
Blå
Grå
Grön
Gul
Röd
Noggrannhet:
0.5%, 0.6%, 2%
0.6%, 0.6%, 1%
0.6%, 0.8%, 2%
0.6%, 1.2%, 3%
0.8%, 1%, 2%
0.9%, 1.2%, 4%
1%, 1.5%, 2.5%
1.3%, 2.4%, 1%
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10467182
Brand: Sartorius 725060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå utmärkt precision i långa pipetteringsserier. Sartorius mLINE™ Single-Channel Mechanical Pipetter är det mest avancerade och ergonomiska valet för kvalitetsmedvetna användare som utför upprepad manuell pipettering. Modeller täcker hela volymområdet på 0,1μ l till 10 ml.
Mycket avancerad mekanisk pipett ger enkel noggrannhet och precision
  • Konsekventa resultat, även i långa pipetteringsserier
  • Optiload-mekanism för perfekt spetstätning och enkel spetsutkastning
  • Minimerad risk för kontaminering med Safe-Cone-filter och full autoklaverbarhet
  • Volyminställning i ett steg med volymlåsningsknapp förhindrar oavsiktlig volymändring
  • Värmeisolering av interna komponenter förbättrar noggrannheten
  • Hög kemikalie- och UV-beständighet
lätt, bekväm och lätt att använda
  • Rekommenderas ofta av hälso- och säkerhetstjänstemän
  • Utmärkt ergonomi för att skydda från upprepade belastningsskador på hand, arm och axel
  • Exceptionellt lätta pipetterings- och filterspetsutkastningskrafter behövs
  • Tydlig, lättläst display med stora siffror och små ökning
  • Färgkodning av volymintervall för enkelt val av pipetter och spets
  • lätt att underhålla; endast 2-3 delar att demontera och rengöra
Bästa kompatibilitet uppnås vid användning Sartorius Optifit eller SafetySpace Filterspetsar.
Certifikat
CE-märkning
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 0.6%, 0.8%, 2%
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:13485
Kompatibla tips Sartorius Optifit tips; SafetySpace Filterspetsar
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Gul
Disponibel Återanvändbar
Antal kanaler 1
Produktlinje mLINE
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett
Volym (metrisk) 20 till 200μ l
Finger stil Ergonomi
Ökar 0,2 μl
Precision 0,80 till 0,15
UV-övervakning Ja
Garanti 2 år