Läs mer
Sartorius mLINE™ Enkanals mekanisk pipetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10477182 Handla allt Sartorius Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 3μ L
0,5 till 10μ l
1 till 10 ml
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
500 till 5000μ L
Ökar:
0,002 μL
0,01 μl
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μ l
10 μl
20 μL
Färg:
Blå
Grå
Grön
Gul
Röd
Noggrannhet:
0,5 %, 0,6 %, 2 %
0,6 %, 0,6 %, 1 %
0,6 %, 0,8 %, 2 %
0,6 %, 1,2 %, 3 %
0,8 %, 1 %, 2 %
0,9 %, 1,2 %, 4 %
1%, 1,5%, 2,5%
1,3 %, 2,4 %, 1 %
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10477182
Brand: Sartorius 725080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå utmärkt precision i långa pipetteringsserier. Sartorius mLINE™ Single-Channel Mechanical Pipetter är det mest avancerade och ergonomiska valet för kvalitetsmedvetna användare som utför upprepad manuell pipettering. Modeller täcker hela volymområdet på 0,1μ l till 10 ml.
Mycket avancerad mekanisk pipett ger enkel noggrannhet och precision
  • Konsekventa resultat, även i långa pipetteringsserier
  • Optiload-mekanism för perfekt spetstätning och enkel spetsutkastning
  • Minimerad risk för kontaminering med Safe-Cone-filter och full autoklaverbarhet
  • Volyminställning i ett steg med volymlåsningsknapp förhindrar oavsiktlig volymändring
  • Värmeisolering av interna komponenter förbättrar noggrannheten
  • Hög kemikalie- och UV-beständighet
lätt, bekväm och lätt att använda
  • Rekommenderas ofta av hälso- och säkerhetstjänstemän
  • Utmärkt ergonomi för att skydda från upprepade belastningsskador på hand, arm och axel
  • Exceptionellt lätta pipetterings- och filterspetsutkastningskrafter behövs
  • Tydlig, lättläst display med stora siffror och små ökning
  • Färgkodning av volymintervall för enkelt val av pipetter och spets
  • lätt att underhålla; endast 2-3 delar att demontera och rengöra
Bästa kompatibilitet uppnås vid användning Sartorius Optifit eller SafetySpace Filterspetsar.
Certifikat
CE-märkning
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 0,5 %, 0,6 %, 2 %
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:13485
Kompatibla tips Sartorius Optifit tips; SafetySpace Filterspetsar
Justerbart spetsavstånd 9 till 14,2 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grön
Disponibel Återanvändbar
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Antal kanaler 1
Produktlinje mLINE
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett
Volym (metrisk) 500 till 5000μ L
Finger stil Ergonomi
Ökar 10 μl
Precision 0,60 till 0,20
UV-övervakning Ja
Garanti 2 år