missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
MLK4 Polyclonal antibody specifically detects MLK4 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | MLK4 |
| Användningsområden | Immunoprecipitation |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | APC |
| Utspädning | Immunoprecipitation, Western Blot (Negative) |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | dJ862P8.3, EC 2.7.11, EC 2.7.11.25, mitogen-activated protein kinase kinase kinase MLK4, mixed lineage kinase 4, MLK4, RP5-862P8.2 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | The immunogen for this product maps to a region between residue 650 and 700 of human mixed lineage kinase 4 using the numbering given in entry NP_115811.2 (GeneID 84451). |
| Reningsmetod | Immunogen affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?