Läs mer
MLN 8237 (Innehåller 10 % DMSO), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alisertib |
| CAS | 1028486-01-2 |
| Molekylformel | C27 H20 Cl F N4 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzoic acid, 4-[[9-chloro-7-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)-5H-pyrimido[5,4-d][2]benzazepin-2-yl]amino]-2-methoxy-, 4-[[9-Chloro-7-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)-5H-pyrimido[5,4-d][2]benzazepin-2-yl]amino]-2-methoxybenzoic acid, MLN 8237 |
| InChI formel | InChI=1S/C27H20ClFN4O4/c1-36-21-5-3-4-20(29)23(21)25-19-10-15(28)6-8-17(19)24-14(12-30-25)13-31-27(33-24)32-16-7-9-18(26(34)35)22(11-16)37-2/h3-11,13H,12H2,1-2H3,(H,34,35)(H,31,32,33) |
| LEDER | COc1cccc(F)c1C2=NCc3cnc(Nc4ccc(C(=O)O)c(OC)c4)nc3c5ccc(Cl)cc25 |
| IUPAC-namn | 4-[[9-kloro-7-(2-fluor-6-metoxyfenyl)-5H-pyrimido[5,4-d][2]benzazepin-2-yl]amino]-2-metoxybensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 518.9235 |
| Formel vikt | 518.1157 |