Läs mer
MLN-9708, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ixazomib Citrate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23BCl2N2O9/c1-10(2)5-14(21-33-17(29)8-20(34-21,19(31)32)7-16(27)28)25-15(26)9-24-18(30)12-6-11(22)3-4-13(12)23/h3-4,6,10,14H,5,7-9H2,1-2H3,(H,24,30)(H,25,26)(H,27,28)(H,31,32)/t14-,20?/m0/s1 |
| Formel vikt | 516.0874 |