Läs mer
MLN8054, MedChemExpress
Produktkod. 16489986
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16489986 50 mg -
16474686 100 mg -
16463578 10 mg -
16406307 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16489986 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10180
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress MLN8054 is a potent, selective and orally available aurora A kinase inhibitor with an IC50 of 4 nM.
MLN8054 is a potent, selective and orally available aurora A kinase inhibitor with an IC50 of 4 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MLN8054
CAS 869363-13-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H15ClF2N4O2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 30 mg/mL (62.91 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(C1=CC=C(NC2=NC3=C(CN=C(C4=C3C=CC(Cl)=C4)C5=C(F)C=CC=C5F)C=N2)C=C1)O
Molekylvikt (g/mol) 476.86
Formel vikt 476.86
Procent renhet 95.99%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease