Läs mer
MLS0315771, MedChemExpress
Beskrivning
MLS0315771 is a potent and biologically active competitive phosphomannose isomerase (MPI) inhibitor, with an IC50 ∼1 μM and a Ki of 1.4 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MLS0315771 |
| CAS | 727664-91-7 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H12FNOS |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (365.86 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC1=CC=C2C(SN(C3=C(C)C=CC(C)=C3)C2=O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.33 |
| Formel vikt | 273.33 |
| Visa mer |