Läs mer
Grant Instruments™ MM-1000 - Overhead Omrörare Multi-Blandare (utan tillbehör) upp till 20 L, 40-1000 rpm och från 1 000 till 10 000 mPa.s
Produktkod. 17571136
Change view
Hastighet:
40 till 1000 rpm
Produktkod. Hastighet
17571136 40 till 1000 rpm
1 options
Produktkod. 17571136 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer MM1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9125.00 SEK
    8251.65 SEK / Paket med 1
    Save 873.35 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-11-2026
MM-1000 är designad för omrörning av vätskor upp till 20 liter. Det är en tyst och pålitlig mixer som ger stabil kontinuerlig blandning i upp till 7 dagar och har 3 typer av rörelser: RotationReciprocalVibration
Det är ett idealiskt instrument för bioteknik, organisk syntes, analytiska laboratorier. Den kan användas för att omröra lösningar upp till“ medelviskositet” intervall (från 1 000 till 10 000 mPa.s).
5 valfria paddlar, retortstativ och klämma säljs separat.
Användningsområden
  • Blanda, rör om och klippa i
  • Bioteknik
  • Organisk syntes
  • Analytiska laboratorier
  • Provberedning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 40 till 1000 rpm
Kapacitet 20 L
Visa Ja
Spänning 120/240 V
Wattal 8.4 W
Diameter (metrisk) 135 mm
Höjd (metrisk) 250 mm
Bredd (metrisk) 140 mm
Amperage 700 mA
Beskrivning Overhead Omrörare Multi Mixer
Modell MM-1000
Antal hastighetsväxlar Roterande, ömsesidig, vibration
Vikt (metrisk) 2.4 kg