Läs mer
Tocris Bioscience™ MM 11253
Beskrivning
Selective RARγ antagonist. Blocks the growth inhibitory ability of RARγ-selective agonists in squamous cell carcinoma (SCC)-25 cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MM 11253 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 462.67 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 462.666 |