Läs mer
RETSCH MM 200 Model Mixer Mill
Handla allt Retsch Produkter
Mått (L x B x H):
461 x 371 x 266 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Reproducible, efficient grinding, mixing and homogenization in seconds
- Powerful grinding by impact and friction, up to 25 Hz for up to 20 samples per run
- 9 SOPs can be stored
- Wide range of accessories including various jar and ball sizes, adapter racks, grinding tool materials
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mixer Mill |
| Certifikat och efterlevnad | CE Certified |
| Mått (L x B x H) | 461 x 371 x 266 mm |
| Elektriska krav | 100/240 V, 50/60 Hz |
| För användning med (applikation) | For Size Reduction, Mixing, Homogenization, Cell Disruption |
| Höjd (metrisk) | 266 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| IP-betyg | IP30 |
| Längd (metrisk) | 461 mm |
| Modell | MM 200 |
| Visa mer |