Läs mer
Tocris Bioscience™ MM 54
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30002184
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30002184 1 mg
1 options
Produktkod. 30002184 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 5992/1
Potent apelin receptor antagonist
Potent apelin receptor antagonist (Ki = 82 nM; IC50 = 93 nM). Antagonizes the inhibitory affect of [Pyr1]-Apelin-13 on forskolin-induced cAMP accumulation in CHO-K1-APJ cells. Recuces tumor expansion and lengthens survival time in a mouse xenograft model of glioblastoma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Renhet 95%
CAS 1313027-43-8
Innehåll och lagring Store at -20°C
Molekylvikt (g/mol) 1737.166
Kvantitet 1 mg
Löslighet Soluble to 2mg/mL in water