Läs mer
MMAD, MedChemExpress
Beskrivning
MMAD is a potent tubulin inhibitor, is a toxin payload in antibody drug conjugates (ADCs).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MMAD |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 203849-91-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C41H66N6O6S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Demethyldolastatin 10 Monomethylauristatin D Monomethyl Dolastatin 10 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 24.5 mg/mL (31.77 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |