Läs mer
MMAE, TRC
Produktkod. 30474160
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30474160 5 mg
30481071 25 mg
30482071 100 mg
3 options
Produktkod. 30474160
Brand: Toronto Research Chemicals TRCM4254105MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 474645-27-7
Kemiskt namn eller material MMAE
Formel vikt 717.504
InChI formel InChI=1S/C39H67N5O7/c1-13-25(6)34(43(10)39(49)33(24(4)5)42-38(48)32(40-9)23(2)3)30(50-11)22-31(45)44-21-17-20-29(44)36(51-12)26(7)37(47)41-27(8)35(46)28-18-15-14-16-19-28/h14-16,18-19,23-27,29-30,32-36,40,46H,13,17,20-22H2,1-12H3,(H,41,47)(H,42,48)/t25-,26+,27+,29-,30+,32-,33-,34-,35+,36+/m0/s1
IUPAC-namn (2S)-N-[(2S)-1-[[(3R,4S,5S)-1-[(2S)-2-[(1R,2R)-3-[[(1S,2R)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]amino]-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl]pyrrolidin-1-yl]-3-methoxy-5-methyl-1-oxoheptan-4-yl]-methylamino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-3-methyl-2-(methylamino)butanamide
Molekylformel C39H67N5O7
Molekylvikt (g/mol) 717.98
Procent renhet >95%
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
LEDER CC[C@@H]([C@H](N(C([C@@H](NC([C@@H](NC)C(C)C)=O)C(C)C)=O)C)[C@H](OC)CC(N1CCC[C@H]1[C@H](OC)[C@H](C(N[C@@H]([C@@H](O)C2=CC=CC=C2)C)=O)C)=O)C
Synonym N-Methyl-L-valyl-N-[(1S,2R)-4-[(2S)-2-[(1R,2R)-3-[[(1R,2S)-2-hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl]amino]-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl]-1-pyrrolidinyl]-2-methoxy-1-[(1S)-1-methylpropyl]-4-oxobutyl]-N-methyl-L-valinamide, MMAE, Monomethylauristatin E, Monomethylauristatin Norephedrine