Läs mer
MME Mouse anti-Human, Clone: HI10a (Biotin), Abnova™
Produktkod. 16042316
Change view
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16042316 100 μg 100µg
1 options
Produktkod. 16042316 Leverantör Abnova Leverantörsnummer MAB13781.100ug
Mouse Monoclonal Antibody
Mouse monoclonal antibody raised against human MME.
  • High specificity
  • High reactivity
Specifikationer
Antigen MME
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona HI10a
Konjugera Biotin
Beskrivning Mouse monoclonal antibody raised against human MME.
Utspädning Flow Cytometry (1 ug/106 cells) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS, pH 7.4 (protein stabilizer, 0.09% sodium azide).
Genaccessionsnr. P08473
Gene Alias CALLA/CD10/DKFZp686O16152/MGC126681/MGC126707/NEP
Gensymboler MME
Värd art Mouse
Immunogen Acute CALLA leukemia blast cells.
Reningsmetod Protein A/G purification
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4311
Målarter Human
Innehåll och lagring Store in the dark at 4°C. Avoid prolonged exposure to light.
Form Liquid
Isotyp IgG1 κ
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only (RUO)