Läs mer
Invitrogen™ m MEDDELANDE mMACHINE™ T3 Transkriptionssats
Produktkod. 10665605
Change view
Produkttyp:
T3 In vitro transkriptionssats
Antal reaktioner:
25 reaktioner
Produktkod. Produkttyp Antal reaktioner
10665605 T3 In vitro transkriptionssats 25 reaktioner
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10665605 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1348
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Erhåll 10 –till 50 gånger utbytet av konventionella in vitro-transkriptionsreaktioner.
mMESSAGE mMACHINE högavkastande RNA-transkriptionskit använder patenterad högavkastande transkriptionsteknologi för rutinmässig syntes av 15 –35 μg 7-metylguanosinkäppat RNA från 1 μg mall-DNA. Varje kit innehåller tillräckligt med reagenser för 25 reaktioner.
  • Höga utdelningar av capped RNA—upp till 35 μg RNA per reaktion
  • Extra bekvämlighet—med kapsel analog-nukleotidblandning tillhandahålls
  • Förenklat reaktionsformat
  • Syntetiserade transkript idealiska för mikroinjektion, in vitro-översättning eller transfektion
  • 10 –50 gånger utbyte erhållet med konventionella in vitro-transkriptionsreaktioner
  • Förhållandet mellan kapselanalog och GTP har optimerats för att möjliggöra kompromiss mellan utbyte (15,35 – μg) och andelen transkript som är begränsade (80 %)
  • Innehåller en LiCl-fällningslösning, effektiv för att separera proteiner och oinkorporerade nukleotider (inklusive fri kapselanalog) från det täckta RNA:t, vilket möjliggör ökad translationseffektivitet
  • Optimerad för användning med polymeraser som ingår i kitet
  • Innehåller 57 U analog kapsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring T3 Enzymblandning, 10X Reaction Buffer 2XNTP/CAP-lösning, GTP-lösning, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammoniumacetatstopplösning, litiumkloridutfällningslösning och Gel Loading Buffer II förvaras alla vid –20 °C. Nukleasfritt vatten kan lagras vid vilken temperatur som helst.
Slutlig produkttyp Syntetisk mRNA, mRNA
Formatera Kit
Provtyp mRNA, Syntetisk mRNA
För användning med (applikation) In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNPs, GENEart, linjäriserad DNA-plasmid, leverans, PCR-produkter
Antal reaktioner 25 reaktioner
Produktlinje Ambion, mMESSAGE mMACHINE
Produkttyp T3 In vitro transkriptionssats
Kvantitet 25 reaktioner
Promotor T3
Frakt skick Torr is
Avkastning 20-30μ g
Utgångsmaterial PCR-produkter, linjäriserad DNA-plasmid