Läs mer
Invitrogen™ m MEDDELANDE mMACHINE™ T7 mRNA Kit med CleanCap™ Reagens AG
Produktkod. 31662617
Change view
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
25 reaktioner
50 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner
31662617 25 reaktioner
17904741 50 reaktioner
17994731 1000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31662617 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A5762025
 Begränsad artikel
I lager
mMESSAGE mMACHINE T7 mRNA-kitet med CleanCap Reagens AG innehåller alla reagenser som behövs för att generera mRNA med naturligt förekommande Cap 1-struktur, samtidigt som det ger ökade utbyten och högre kvalitet med större överförbarhet in vivo jämfört med äldre cappingmetoder som ARCA-kapslar.
mMESSAGE mMACHINE T7 mRNA-kitet med CleanCap Reagens AG innehåller alla reagenser och buffertar som behövs för högkvalitativ in vitro-syntes av stora mängder mRNA med den naturligt förekommande Cap 1-strukturen. Användning av CleanCap Reagens AG säkerställer överlägsna resultat jämfört med äldre kondenseringsteknologier och större proteinproduktion. Varje standard 20-L-reaktion μ ger minst 100 μg Cap 1-innehållande mRNA, medan det uppskalade protokollet ger upp till 1 mg mRNA. Detta kit är lämpligt för fullständig eller delvis modifierad nukleotidsubstitution för att generera modifierad mRNA.
Funktioner i mMESSAGE mMACHINE T7 mRNA-kitet med CleanCap Reagens AG inkluderar:
  • Innehåller beprövad CleanCap kondenseringsteknik
  • Optimerad för att uppnå höga mRNA-utbyten (>5 mg/ml)
  • Producerar mRNA som är över 95 % täckt
  • Optimerad för produktion av mRNA från 0,9 –10 kb-mallar
  • Minsta utbyte på 100 μg per reaktion, upp till 150 μg per reaktion (se figur nedan)
  • Tillåter användning av modifierade nukleotider, full- eller partiellt modifierad substitution
  • Inkluderar linjäriserad 0,9 kb GFP-kontrollmall, ger ≥100 μg mRNA
  • Består av högkvalitativa TheraPure reagenser för att möjliggöra övergången från RUO till GMP
  • Finns i två storlekar: 50 och 1000 reaktioner*
*Notera: 1000-reaktionskitet är utformat för att stödja uppskalning till stora mRNA-produktioner som möjliggör ≥100 mg mRNA.
mMESSAGE mMACHINE T7 mRNA-kit med CleanCap Reagens AG innehåller trinukleotidkapselanalogen CleanCap Reagens AG, som har Cap 1-strukturen och kan användas för samtranskriptionell kapning av mRNA utan att kompromissa med utbytet. Detta reagens ger hög effektivitet i capping jämfört med äldre capping-reagenser som ARCA. Cap 1-innehållande mRNA är avsevärt mer stabila och har överlägsna translationella aktiviteter jämfört med Cap 0 mRNA som produceras med ARCA- eller mCap-kapsl-analoger.
En linjäriserad DNA-mall som innehåller en AG-initierande T7-RNA-polymeraspromotor rekommenderas starkt för detta kit för att uppnå mRNA som >ger 5 mg/ml med över 90 % av transkripten begränsade. Det mRNA som produceras med detta kit kan användas för många tillämpningar, inklusive transfektioner, prekliniska mRNA-terapeutiska mRNA-studier, preklinisk vaccinutveckling, mikroinjektioner, in vitro-translation samt RNA-struktur- och funktionsanalys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp HEK293, 293, HeLa, CHO-K1, CHO, Jurkat, Primära mänskliga T-celler, Primära celler, Stamceller, iPSC, NIH-3T3, HepG2, A549, HUVEC
Slutlig produkttyp Syntetiskt mRNA, mRNA
Formatera Gratis kit med djurursprung
Isoleringsteknik Spinnkolonn av kiseldioxid
Reningsmål mRNA, Syntetiskt mRNA
Provtyp mRNA, Syntetiskt mRNA
Antal reaktioner 25 reaktioner
Produktlinje mMESSAGE mMACHINE
Produkttyp T7 In vitro-transkriptionskit
Kvantitet 25 reaktioner
Promotor Modifierad T7
Frakt skick Torr is
Avkastning >100 μg
Utgångsmaterial PCR-produkter, linjäriserad DNA-plasmid
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.