missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MMP-14/MT1-MMP Antibody (MM0027-9E10), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB110-60993F
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
MMP-14/MT1-MMP Monoclonal specifically detects MMP-14/MT1-MMP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
| MMP-14/MT1-MMP | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| MMP14 | |
| Human recombinant MMP-14/MT1-MMP | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| This antibody recognizes human MMP-14 in western blot without cross reactivity with human MMP-1-13, and MMP14-15. | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| MM0027-9E10 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| EC 3.4.24, EC 3.4.24.80, matrix metallopeptidase 14 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase 14 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase-14, membrane type 1 metalloprotease, Membrane-type matrix metalloproteinase 1, Membrane-type-1 matrix metalloproteinase, MMP-14, MMP-X1, MT1MMP, MT1-MMPMTMMP1, MT-MMP 1 | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| Cancer, Extracellular Matrix | |
| 4323 | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering