Läs mer
MMP-3 Antibody (50647), DyLight 488, R&D Systems™
Produktkod. 18003104 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
Förpackningsstorlek:
0.5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18003104 0.5 mL 0.5ml
1 options
Produktkod. 18003104 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB513K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9783.81 SEK
    8411.55 SEK / 0.5ml
    Save 1372.26 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
MMP-3 Monoclonal specifically detects MMP-3 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen MMP-3
Användningsområden CyTOF, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 50647
Konjugera DyLight 488
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CHDS6, EC 3.4.24, EC 3.4.24.17, matrix metallopeptidase 3 (stromelysin 1, progelatinase), matrix metalloproteinase 3 (stromelysin 1, progelatinase), Matrix metalloproteinase-3, MGC126102, MGC126103, MMP-3, proteoglycanase, SL-1, STMY, STMY1MGC126104, STR1, stromelysin-1, transin-1
Värd art Mouse
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human MMP-3, Tyr18-Cys477, Accession # P08254
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.5 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Angiogenesis, Cancer, Extracellular Matrix
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4314
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus