Läs mer
MMP 8-I, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MMP 8-I |
| CAS | 236403-25-1 |
| Molekylformel | C13 H12 N4 O2 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | MMP 8-I, (3R)-1,2,3,4-Tetrahydro-N-hydroxy-2-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-3-isoquinolinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N4O2S/c1-9-2-4-10(5-3-9)20(18,19)17-7-6-11-13(17)15-8-12(14)16-11/h2-8H,1H3,(H2,14,16) |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2ccc3nc(N)cnc23 |
| IUPAC-namn | 5-(4-methylphenyl)sulfonylpyrrolo[2,3-b]pyrazin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.325 |
| Formel vikt | 288.068 |