Läs mer
Invitrogen™ Humant MMP1-celllysat ELISA Utrustning
Kvantitet:
10 x 96 tester
Beskrivning
Proteiner från familjen matrismetalloproteinas (MMP) är involverade i nedbrytningen av extracellulär matris i normala fysiologiska processer, såsom embryonal utveckling, reproduktion och vävnadsremodellering, såväl som i sjukdomsprocesser, såsom artrit och metastaser. De flesta MMP utsöndras som inaktiva proproteiner som aktiveras när de klyvs av extracellulära proteinaser. Denna gen kodar för ett utsöndrat enzym som bryter ner interstitiell kollagen, typ I, II och III. Genen är en del av ett kluster av MMP-gener som lokaliseras till kromosom 11q22.3. Alternativ splitsning resulterar i flera transkriptvarianter.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P03956 |
| Analysintervall | 24,69 till 18 000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 8 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Celllysater, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 4312 |
| Gensymbol | MMP1 |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |