missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ MMP16 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 17248363 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17248363 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17248363 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5115582

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total MMP16.

Matrix metallopeptidase 16 during embryonic development, reproduction, and tissue remodeling. MMP-16 is also involved in the ECM degradation processes associated with arthritis and metastasis. In humans, MMP-16 is a part of a cluster of MMP genes at the 11q22.3 locus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen MMP16
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen Mmp16
Genaccessionsnr. O35548, P51512, Q9WTR0
Gene Alias C8orf57; DKFZp761D112; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 16; matrix metallopeptidase 16 (membrane-inserted); matrix metalloproteinase 16; matrix metalloproteinase-16; Membrane type 3-MMP; membrane-type matrix metalloproteinase 3; Membrane-type-3 matrix metalloproteinase; MMP; MMP-1; Mmp16; MMP-16; MMPs; MMPX2; MMP-X2; Mt3mmp; MT3-MMP; MT-MMP 3; MT-MMP2; MTMMP3; MT-MMP3; Putative transmembrane protein C8orf57
Gensymboler Mmp16
Värd art Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human MMP16(Accession P51512), corresponding to amino acid residues K563-V607.
Reningsmetod Affinity chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 17389, 4325, 65205
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.