missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MMR/CD206/Mannose Receptor Antibody (857615), FITC, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB25351F
4573.00 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
MMR/CD206/Mannose Receptor Monoclonal antibody specifically detects MMR/CD206/Mannose Receptor in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Specifikationer
| MMR/CD206/Mannose Receptor | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 857615 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| CD206, CLEC13Dmacrophage mannose receptor 1, C-type lectin domain family 13 member D, mannose receptor, C type 1, MMRCD206 antigen | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse MMR, Leu19-Ala1388, Accession # Q61830 | |
| 0.1 mL | |
| Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction | |
| 4360 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering