Läs mer
MMV008138, MedChemExpress
Beskrivning
MMV008138 is a species-selective IspD (enzyme 2-C-methyl-d-erythritol 4-phosphate cytidylyltransferase)-targeting antimalarial agent, with an IC50 of 44 nM for PfIspD (P. falciparum IspD). MMV008138 inhibits the growth of P. falciparum Dd2 strain with an IC50 of 250 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MMV008138 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1679333-73-3 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H14Cl2N2O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (346.05 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C([C@@H]1CC2=C([C@@H](C3=CC=C(Cl)C=C3Cl)N1)NC4=C2C=CC=C4)O |
| Visa mer |