Läs mer
Macherey-Nagel™ MN 615 Grade Runt Format Cellulosa Kvalitativt Filterpapper
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Diameter (metrisk):
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
180 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- För generella filtreringar
- Kvalitativa filterpapper är tillverkade av samma råmaterial som de askfria kvaliteterna och är särskilt lämpade för allmänna laboratoriefiltrering
- Den genomsnittliga askhalten är cirka 0,1 %
- Mängden a-cellulosa är cirka 95 %.
- Medelsnabb filtrering
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Skiva |
| Material | Cellulosa |
| Filtreringshastighet | Medel snabb |
| För användning med (applikation) | Kvalitativ analys |
| Kvalitet | MN 615 |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.16 mm |
| Typ | Kvalitativt filterpapper |
| Diameter (metrisk) | 110 mm |