Läs mer
MN-64, MedChemExpress
Produktkod. 16473717
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16473717 50 mg
16460208 5 mg
16437748 10 mg
16437606 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16473717 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19351
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress MN-64 is a potent tankyrase 1 inhibitor, with IC50s of 6 nM, 72 nM, 19.1 μM, and 39.4 μM for TNKS1, TNKS2, ARTD1 and ARTD2, respectively.
MN-64 is a potent tankyrase 1 inhibitor, with IC50s of 6 nM, 72 nM, 19.1 μM, and 39.4 μM for TNKS1, TNKS2, ARTD1 and ARTD2, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MN-64
CAS 92831-11-3
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H16O2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (378.33 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C=C(C2=CC=C(C(C)C)C=C2)OC3=CC=CC=C13
Molekylvikt (g/mol) 264.32
Formel vikt 264.32
Procent renhet 99.73%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death